Merck
HPA000287
Sigma-Aldrich
Anti-GPKOW antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-G patch domain and KOW motifs-containing protein antibody produced in rabbit, Anti-G patch domain-containing protein 5 antibody produced in rabbit, Anti-Protein MOS2 homolog antibody produced in rabbit, Anti-Protein T54 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ELQSVKPQEAPKELVIPLIQNGHRRQPPARPPGPSTDTGALADGVVSQAVKELIAESKKSLEERENAGVDPTLAIPMIQKGCTPSGEGADSEPRAETVPEEANYEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPKOW(27238)
Opis ogólny
Domena G-patch (bogata w glicynę) i domena KOW (Kyrpides, Ouzounis i Woese) (GPKOW) to białko wiążące RNA, które wiąże się z RNA poprzez szlak modulowany przez PKA (kinaza białkowa A). Jest obecna w ludzkim spliceosomie. GPKOW jest również znane jako białko T54 lub homolog modyfikatora snc 2 (MOS2) i funkcjonuje jako partner interakcji dla Cβ2 (podjednostka C PKA). Gen znajduje się na ludzkim chromosomie Xp11. Białko GPKOW składa się z jednej domeny G-patch i dwóch motywów KOW.
Immunogen
G patch domain and KOW motifs-containing protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GPKOW zostało użyte w Western blotting. Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Domena G-patch (bogata w glicynę) i domena KOW (Kyrpides, Ouzounis i Woese) (GPKOW) odgrywa kluczową rolę zarówno w alternatywnym splicingu, jak i przetwarzaniu miRNA. To białko wiążące RNA działa jako kofaktor dla aktywności DHX16 (DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 16 protein) w spliceosomie. Kodowane białko pomaga również w tłumieniu defektu splicingu spowodowanego mutacją genu DHX16.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74012
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles Copeland et al.
Plant signaling & behavior, 8(9), doi:10-doi:10 (2013-06-28)
Plant immunity is essential for plant survival and resistance (R) proteins serve essential roles in pathogen detection and defense signal initiation. A gain-of-function mutation in SNC1, a TIR-type R gene, results in a characteristic autoimmune phenotype in Arabidopsis. From a
Shengbing Zang et al.
Bioscience reports, 34(6), e00163-e00163 (2014-10-09)
Human GPKOW [G-patch (glycine-rich) domain and KOW (Kyrpides, Ouzounis and Woese) domain] protein contains a G-patch domain and two KOW domains, and is a homologue of Arabidopsis MOS2 and Saccharomyces Spp2 protein. GPKOW is found in the human spliceosome, but
Anne Kristin Aksaas et al.
Journal of molecular signaling, 6, 10-10 (2011-09-02)
Post-transcriptional processing of pre-mRNA takes place in several steps and requires involvement of a number of RNA-binding proteins. How pre-mRNA processing is regulated is in large enigmatic. The catalytic (C) subunit of protein kinase A (PKA) is a serine/threonine kinase