Kluczowe dokumenty
HLTUD1799
MISSION® Lenti microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-4744
Synonim(y):
Tough Decoy, TuD
About This Item
linia produktu
MISSION®
Formularz
liquid
stężenie
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
metody
capture ELISA: 106 TU/mL using p24 (Volume 200 uL)
sekwencja dojrzała
UCUAAAGACUAGACUUCGCUAUG
numer dostępu Sanger dla cząsteczek dojrzałych/niedojrzałych
numer dostępu Sanger microRNA
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
- Allows for potent inhibition of the desired miRNA
- Lentiviral delivery format allows for efficient delivery of the inhibitor into a wide variety of cell types
- Enables long-term inhibition without repeat transfection
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)