Kluczowe dokumenty
HCLPRACDR
Sigma-Aldrich
Zakres dynamiczny PR Analyte ControlDR
Cell line controls for immunohistochemistry and in situ hybridization
Synonim(y):
Zakres dynamiczny receptora progesteronu Kontrola analitu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Produkt HCLPRACDR nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
human cell culture
opakowanie
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL034)
pkg of 2 slides (HCL032)
pkg of 5 slides (HCL033)
producent / nazwa handlowa
Histocyte
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw Progesterone Receptor Analyte ControlDR zawiera cztery rdzenie linii komórkowych, które wykazują zakres ekspresji dla PR: ujemny, niski/średni, średni/wysoki i wysoki.
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do sekcjonowania.
Zastosowanie
Idealny do stosowania jako kontrola tego samego szkiełka do immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH).
Szkiełka histologiczne Progesterone Receptor Analyte ControlDR mają cztery rdzenie linii komórkowej zapewniające dynamiczny zakres ekspresji PR: ujemny, niski/średni, pośredni/wysoki i wysoki. Kontrole analitu są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej Progesterone Receptor Analyte ControlDR zawiera cztery rdzenie linii komórkowej o średnicy 2 mm i długości 3,0-3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 sekcji w zależności od grubości.
Uwaga dotycząca przygotowania
Bloki mikromacierzy komórkowych są utrwalane w 10% obojętnej zbuforowanej formalinie i zatapiane w parafinie. Wstępnie wycięte, niebarwione szkiełka są przygotowywane z wycinków o grubości 4 μm, montowane na dodatnio naładowanych szkiełkach i suszone w temperaturze 37 °C przez noc.
Inne uwagi
Aby uzyskać certyfikaty analizy, skontaktuj się z [email protected].
Broszura Progesterone Receptor Analyte ControlDR jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)