H9911
Anti-Hepatocyte Growth Factor Receptor antibody produced in goat
lyophilized powder, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HGF Receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using using cells and tissue
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Met(17295)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1