Przejdź do
H9897
HEPES hemisodium salt
dry powder
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
5 x 10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.30
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
dry powder
Quality Segment
pH
7.0-8.0
useful pH range
6.8-8.2
pKa 
7.5
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Packaging
foil pouches
Preparation Note
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium HEPES buffer, pH 7.5 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7637H7006H0527
description
dry powder
description
≥99% (titration)
description
≥99.0% (titration)
description
≥99.5% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
dry powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.0-8.0
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
pH
10-12 (1 M in water)
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa 
7.5
pKa 
7.5
pKa 
-
pKa 
7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES hemisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)