Merck
H9754
Heneicosane
~99%, crystalline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.57
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1748500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
10.3 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
~99%
form
crystalline
bp
100 °C/2 mmHg (lit.), 356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)