Merck
H9630
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethylcytosine
Synonim(y):
4-Amino-2-hydroxy-5-hydroxymethylpyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
ciąg SMILES
Nc1nc(O)ncc1CO
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N W Penn
Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie, 218(1), 156-166 (1975-11-01)
The mortality caused by barbiturate poisoning in mice is reduced by the combined action of the DNA pyrimidines thymine and 5-hydroxymethylcytosine (5-HMC) and the structurally related vitamins, pyridoxal, nicotinamide and thiamine, given intraperitoneally. The acute hypnotic effect of sodium pentobarbital