Key Documents
H9401
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-P sodium salt
Synonim(y):
(α-δUA-2S-[1→4]-GlcNCOEt-6S)
About This Item
Wzór liniowy:
C15H20NO17S2Na3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
619.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Inne uwagi
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3