Merck
H9279
Sigma-Aldrich
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid
2 mg/mL in ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
2 mg/mL in ethanol
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)P(O)(O)=O
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor of farnesyltransferase; much weaker activity against geranylgeranyl transferase.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J B Gibbs et al.
The Journal of biological chemistry, 268(11), 7617-7620 (1993-04-15)
The ras oncogene product, Ras, is synthesized in vivo as a precursor protein that requires post-translational processing to become biologically active and to be capable of transforming mammalian cells. Farnesylation appears to be a critical modification of Ras, and thus