Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Nazwa produktu
Stevioside hydrate, ≥98% (HPLC)
biological source
Stevia sp.
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[C@@]12CCC[C@](C)(C1CC[C@]34CC(=C)[C@](CCC23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C38H60O18.H2O/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(50)55-32-29(49)26(46)23(43)18(13-40)52-32)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(27(47)24(44)19(14-41)53-33)54-31-28(48)25(45)22(42)17(12-39)51-31;/h17-33,39-49H,1,4-15H2,2-3H3;1H2/t17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,35-,36-,37-,38+;/m1./s1
InChI key
FVECWZKNZGXJJO-QMYNVHDOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?