Kluczowe dokumenty
H7898
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E,17Z)-eicosapentaenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Synonim(y):
15(S)-HEPE
About This Item
Próba
~98%
Formularz
liquid
stężenie
~100 μg/mL in ethanol
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h3-5,8-11,13-14,17,19,21H,2,6-7,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,13-3-,17-14+/t19-/m0/s1
Klucz InChI
WLKCSMCLEKGITB-DBVSHIMFSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)