Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
concentration
~100 μg/mL in ethanol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-10-13-16-19(21)17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-20(22)23/h7-11,13-14,17,19,21H,2-6,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,11-8-,13-10-,17-14+/t19-/m0/s1
InChI key
ZNHVWPKMFKADKW-LQWMCKPYSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~100 μg/mL in ethanol, ≥95% (HPLC) | description ≥93% (HPLC), ethanol solution | description ~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC) | description ≥95% |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form ethanol solution | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration ~100 μg/mL in ethanol | concentration - | concentration ~100 μg/mL in ethanol | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?