Merck
H7395
Sigma-Aldrich
Hepatitis B virus pre-S region fragment 120-145
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Met-Gln-Trp-Asn-Ser-Thr-Thr-Phe-His-Gln-Thr-Leu-Gln-Asp-Pro-Arg-Val-Arg-Gly-Leu-Tyr-Phe-Pro-Ala-Gly-Gly
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C135H199N39O38S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3008.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]cn4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccc(O)cc6)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A R Neurath et al.
Vaccine, 4(1), 35-37 (1986-03-01)
Studies with synthetic peptides have provided evidence for the presence of preS coded sequences in the envelope (env) proteins of hepatitis B virus (HBV) and indicated that these sequences are involved in the specific attachment of HBV to liver cells.