Kluczowe dokumenty
H7149
(±)-6-Hydroxy-3,4-methylenedioxymethamphetamine
Synonim(y):
6-Hydroxy-MDMA
About This Item
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC(C)Cc1cc2OCOc2cc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-7(12-2)3-8-4-10-11(5-9(8)13)15-6-14-10/h4-5,7,12-13H,3,6H2,1-2H3
Klucz InChI
RQQIIXFYTHWFKW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges