Merck
H7146
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-α-hydroxypalmitate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
DL-α-Hydroxypalmitic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (capillary GC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3