Merck
H6752
8-Quinolinol hemisulfate salt
crystalline
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2O2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.39
EC Number:
205-137-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3760550
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
form
crystalline
color
light yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
InChI key
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)