Merck
H6646
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxydodecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
DL-α-Hydroxylauric acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (capillary GC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3