Przejdź do
H6524
N-Hexanoyl-D-sphingosine
≥98% (TLC), synthetic
Synonim(y):
C6 ceramide, Caproyl ceramide, N-Caproyl-D-sphingosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m0/s1
InChI key
NPRJSFWNFTXXQC-QFWQFVLDSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable analog of ceramide; stimulates protein phosphatase 2A; activates MAP kinase; induces apoptosis in human leukemia HL-60 cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7191110145376650
description
≥98% (TLC), synthetic
description
≥97% (TLC), powder
description
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
description
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
synthetic
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
-
lipid type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)