Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(C)=O
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
InChI key
BLTCBVOJNNKFKC-HEQKZDDYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL |
| color white | color - | color - | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-D-sphingosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?