Merck
H6263
Sigma-Aldrich
Hydra Peptide Fragment 7-11
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Lys-Val-Ile-Leu-Phe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H54N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H C Schaller et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 365-371 (1984-01-16)
By exposing different sites of the 'head activator', different sets of antibodies were designed and produced which recognised either the amino or the carboxy terminus of the free 'head activator', which reacted with 'head activator' in a tissue-fixed conformation, or