Merck
H6039
Sigma-Aldrich
1-(4-Hexyphenyl)-2-propane-1-one
≥98% (HPLC), oil
Synonim(y):
L3 Antagonist TR-SIR-2, cpd L3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
oil
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O/c1-3-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)4-2/h4,9-12H,2-3,5-8H2,1H3
Klucz InChI
IINHTEWASPUCMH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Small molecular irreversible covalent inhibitor of thyroid hormone receptor-β (TRβ) interaction with coactivator (SRC2).
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3