Merck
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
Synonim(y):
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
ciąg SMILES
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves