Merck
H6003
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
Synonim(y):
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H38O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
color
tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)