Przejdź do
SML0444
Pluripotin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-[7-(2,5-Dimethyl-2H-pyrazol-3-ylamino)-1-methyl-2-oxo-1,4-dihydro-2H-pyrimido[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-4-methylphenyl]-3-trifluoromethyl-benzamide, SC 1, SC-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
707,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H25F3N8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
707,20 zł
Cena katalogowa832,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)N(Cc2cnc(Nc3cc(C)nn3C)nc12)c4cc(NC(=O)c5cccc(c5)C(F)(F)F)ccc4C
InChI
1S/C27H25F3N8O2/c1-15-8-9-20(32-24(39)17-6-5-7-19(11-17)27(28,29)30)12-21(15)38-14-18-13-31-25(34-23(18)36(3)26(38)40)33-22-10-16(2)35-37(22)4/h5-13H,14H2,1-4H3,(H,32,39)(H,31,33,34)
InChI key
NBZFRTJWEIHFPF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pluripotin is an activator of murine embryonic stem (ES) cell renewal; Dual RasGAP and ERK1 inhibitor.
Pluripotin is an activator of murine embryonic stem (ES) cell self-renewal. It appears that pluripotin mediates the activity by dual RasGAP and ERK1 inhibition.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2274SML1381SML0466
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solutikon, warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)