Kluczowe dokumenty
H5896
Methyl 2-hydroxyarachidate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
DL-α-Hydroxyarachidic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyeicosanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (capillary GC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)