Merck
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
Synonim(y):
Heptadecyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.47
Beilstein:
1702195
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97%
mp
51-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Klucz InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - closed cup