Key Documents
H5636
SAFC
3β-Hydroxychol-5-en-24-oic acid 3-sulfate sodium salt
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholen-24-oic acid 3-sulfate, 5-Cholen-24-oic acid-3β-ol-3-sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
C24H36O6SNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.58
Kod UNSPSC:
12352200
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Parmentier, G. and Eyssen, H.
Journal of Chromatography A, 152, 285-285 (1978)