Merck
H5280
3-Hydroxy-6-methoxyflavone
Synonim(y):
6-Methoxyflavonol
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.26
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
COc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)