Merck
H5016
L-Histidinamide dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N4O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)