Merck
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
Synonim(y):
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC