Kluczowe dokumenty
H4521
HIV Envelope protein (gp41) fragment 579-601
≥97% (HPLC)
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)[C@@H](C)CC)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C119H196N34O32S/c1-16-64(13)96(115(182)149-84(51-68-53-131-72-28-19-18-26-70(68)72)101(168)132-55-91(159)137-87(58-186)113(180)150-86(57-154)102(169)134-54-90(158)136-78(117(184)185)30-21-23-43-121)151-92(160)56-133-100(167)79(46-59(3)4)143-110(177)82(49-62(9)10)144-107(174)76(37-40-89(124)157)140-105(172)75(36-39-88(123)156)141-112(179)85(52-94(163)164)147-103(170)73(29-20-22-42-120)139-109(176)81(48-61(7)8)145-111(178)83(50-67-32-34-69(155)35-33-67)146-104(171)74(31-25-45-130-119(127)128)138-106(173)77(38-41-93(161)162)142-114(181)95(63(11)12)152-98(165)66(15)135-108(175)80(47-60(5)6)148-116(183)97(65(14)17-2)153-99(166)71(122)27-24-44-129-118(125)126/h18-19,26,28,32-35,53,59-66,71,73-87,95-97,131,154-155,186H,16-17,20-25,27,29-31,36-52,54-58,120-122H2,1-15H3,(H2,123,156)(H2,124,157)(H,132,168)(H,133,167)(H,134,169)(H,135,175)(H,136,158)(H,137,159)(H,138,173)(H,139,176)(H,140,172)(H,141,179)(H,142,181)(H,143,177)(H,144,174)(H,145,178)(H,146,171)(H,147,170)(H,148,183)(H,149,182)(H,150,180)(H,151,160)(H,152,165)(H,153,166)(H,161,162)(H,163,164)(H,184,185)(H4,125,126,129)(H4,127,128,130)/t64-,65-,66-,71-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,95-,96-,97-/m0/s1
Klucz InChI
PBKBSKTYOPFGSZ-HEQQLXNASA-N
Amino Acid Sequence
Opis ogólny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3