Merck
H4509
N6-(2-Hydroxyethyl)adenosine
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)