Key Documents
H3288
HEMADO
≥99% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-(1-Hexynyl)-N6-methyladenosine
About This Item
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 16 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC#Cc1nc(NC)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C17H23N5O4/c1-3-4-5-6-7-11-20-15(18-2)12-16(21-11)22(9-19-12)17-14(25)13(24)10(8-23)26-17/h9-10,13-14,17,23-25H,3-5,8H2,1-2H3,(H,18,20,21)/t10-,13-,14-,17-/m1/s1
Klucz InChI
KOCIMZNSNPOGOP-IWCJZZDYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves