Kluczowe dokumenty
H3270
Sigma-Aldrich
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H128N24O25
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1789.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
skład
Peptide content, ~70%
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)