Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 705,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.10
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
EC Number:
224-299-4
MDL number:
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
YYLQUHNPNCGKJQ-JCYAYHJZSA-N
Gene Information
human ... GLUL(2752)
mouse ... GLUL(14645)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥99% (GC) | description ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... GLUL(2752) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?