Merck
H1791
Sigma-Aldrich
Anti-HOXC8 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOX3A, Anti-Homeobox 3A, Anti-Homeobox C8, Anti-Hox-3.1 (mouse)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC8
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXC8
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXC8(3224)
mouse ... Hoxc8(15426)
rat ... Hoxc8(24460)
Opis ogólny
Homeobox C8 (HOXC8) jest członkiem rodziny homeobox (HOX). Jest to czynnik transkrypcyjny, ulegający ekspresji w cewie nerwowej, mózgu, piersi i szpiku kostnym dorosłych. Geny HOX składają się z wysoce konserwowanego 60-aminokwasowego regionu (homeobox) z aktywnością wiązania DNA, która przyczynia się do ich aktywności jako czynników transkrypcyjnych. Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 96-110 ludzkiego HOXC8 skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u myszy i szczurów.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HOXC8 produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Homeobox C8 (HOXC8) jest zaangażowany we wzrost komórek, migrację i przerzuty różnych nowotworów. Geny Hox są ważne dla rozwoju embrionalnego. Mutacje w tym genie są związane z rozwojem nowotworów, takich jak białaczki lub nowotwory piersi, prostaty, nerek, okrężnicy, skóry i mózgu.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mansi Shah et al.
Molecular cancer, 16(1), 38-38 (2017-02-17)
Homeobox genes are master regulators of cell fate during embryonic development and their expression is altered in cancer. By regulating the balance between cell proliferation and differentiation, they maintain homeostasis of normal tissues. Here, we screened the expression of homeobox
Qian Zhang et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 37(10), 2535-2544 (2020-08-11)
To evaluate whether miR-148a-3p overexpression is associated with disrupted decidualization of recurrent implantation failure (RIF). Endometrial miRNA and mRNA expression profiles during the implantation window derived from women with and without RIF were identified using microarray and RT-qPCR. Immortalized human
Overexpression of HOXC8 is associated with poor prognosis in epithelial ovarian cancer
Lu S, et al.
Reproductive Sciences, 23(7), 944-954 (2016)
Embigin, regulated by HOXC8, plays a suppressive role in breast tumorigenesis
Chao F, et al.
Oncotarget, 6(27), 23496-23496 (2015)
The predictive potential and oncogenic effects of HOXC8 expression on osteosarcoma
Cheng L, et al.
Tumor Biology, 37(11), 14961-14967 (2016)