Merck
H1541
Sigma-Aldrich
Anti-HOXC4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CP19, Anti-Homeobox 3E, Anti-Homeobox C4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC4
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXC4
western blot: 5-10 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC4
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXC4(3221)
mouse ... Hoxc4(15423)
rat ... Hoxc4(24459)
Opis ogólny
Gen homeobox C4 (HOXC4) jest mapowany na ludzkim chromosomie w 12q13.13.
Specyficzność
Anty-HOXC4 (C-końcowy) rozpoznaje ludzki HOXC4 (znany również jako Hox-3E i CP19).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HOXC4 (C-końcowe) wytwarzane u królików może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Czynnik transkrypcyjny / białko Homeobox C4 (HOXC4) bierze udział w indukowaniu funkcji deaminazy cytozyny indukowanej aktywacją (AID). Regulacja w górę genu HOXC4 jest spowodowana kompleksami receptora estrogenowo-estrogenowego. Gen HOXC4 ulega ekspresji w jądrze aktywowanych ludzkich limfocytów, a zwiększony poziom ekspresji obserwuje się wraz z postępem różnicowania limfoidalnego.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J van Oostveen et al.
Leukemia, 13(11), 1675-1690 (1999-11-11)
In the last decade it has become clear that homeobox containing genes (HOX genes) not only play a significant role in regulating body formation, but in addition, they are contributing to organization and regulation of hematopoiesis. Modern molecular technologies showed
R Meazza et al.
Blood, 85(8), 2084-2090 (1995-04-15)
We have analyzed the expression of homeoproteins of the HOX family in resting and activated lymphoid cells and in neoplastic lymphoid cell lines by the use of monoclonal antibodies (MoAbs) already shown to react with the homeoproteins HOXA10, HOXC6, and
Seok-Rae Park et al.
Cytokine, 61(2), 608-613 (2012-11-28)
Activation-induced cytidine deaminase (AID) plays a key role in B cell immunoglobulin (Ig) class switch recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM). We have previously reported that the highly conserved homeodomain HoxC4 transcription factor binds to the Aicda (AID gene) promoter
Frank Mendrzyk et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(7 Pt 1), 2070-2079 (2006-04-13)
Pathogenesis of ependymomas is still poorly understood and molecular markers for risk-adapted patient stratification are not available. Our aim was to screen for novel genomic imbalances and prognostic markers in ependymal tumors. We analyzed 68 sporadic tumors by matrix-based comparative
Thach Mai et al.
The Journal of biological chemistry, 285(48), 37797-37810 (2010-09-22)
Estrogen enhances antibody and autoantibody responses through yet to be defined mechanisms. It has been suggested that estrogen up-regulates the expression of activation-induced cytosine deaminase (AID), which is critical for antibody class switch DNA recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM)