Merck
H0541
Sigma-Aldrich
Anti-HOXB7 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HHO.C1, Anti-HOX2, Anti-HOX2C, Anti-Hox-2.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXB7
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXB7(3217)
mouse ... Hoxb7(15415)
Opis ogólny
Gen Homeobox B7 (HOXB7) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.32. U kręgowców 39 genów HOX jest zorganizowanych w cztery klastry (HOXA-HOXD), zlokalizowane na różnych chromosomach (7p15, 17q21.2, 12q13 i 2q31). Białka HOX mają wysoce konserwatywny 60-aminokwasowy region (homeobox).
Specyficzność
Anty-HOXB7 (C-końcowy) rozpoznaje ludzki HOXB7 (znany również jako HOX2; HOX2C; HHO.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HOXB7 (C-końcowe) wytwarzane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Homeobox z aktywnością wiązania DNA, przyczynia się do ich aktywności jako czynników transkrypcyjnych. Geny Hox są ewolucyjnie konserwowanymi czynnikami transkrypcyjnymi, które działają w celu kontrolowania ważnych szlaków rozwojowych zaangażowanych w morfogenezę zarodka. HOXB7 ulega ekspresji w różnych ludzkich hematopoetycznych liniach komórkowych i tkankach, a także w proliferujących melanocytach. Oprócz roli w prawidłowym rozwoju, zmieniona funkcja lub ekspresja genu homeobox jest związana z rakiem piersi, prostaty, nerek, okrężnicy, skóry i mózgu.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Gao et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 315(5), C675-C686 (2018-08-02)
Metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC) is a major cause of death associated with nonmelanoma skin cancer. The involvement of homeobox B7 ( HOXB7) in cancers has been reported. Thus, the current study intends to explore the effect of HOXB7
Elisabetta Manuela Foppiani et al.
Stem cell research & therapy, 10(1), 101-101 (2019-03-21)
The ex vivo expansion potential of mesenchymal stromal/stem cells (MSC) together with their differentiation and secretion properties makes these cells an attractive tool for transplantation and tissue engineering. Although the use of MSC is currently being tested in a growing
M T Lewis
Breast cancer research : BCR, 2(3), 158-169 (2001-03-16)
Both normal development and neoplastic progression involve cellular transitions from one physiological state to another. Whereas much is being discovered about signal transduction networks involved in regulating these transitions, little progress has been made in identifying the higher order genetic
Yang Yang et al.
Molecular medicine reports, 16(3), 2773-2778 (2017-07-06)
Osteosarcoma is the most common primary malignant bone cancer in children and adolescents. Unfortunately, treatment failures are common due to metastasis and chemore-sistance, however, the underlying molecular mechanism remains unclear. Accumulating evidence indicated that the homeobox B7 (HOXB7) gene was
Nobumoto Tomioka et al.
Cancer genetics and cytogenetics, 201(1), 6-14 (2010-07-17)
Unlike the case with some other solid tumors, whole genome array screening has not revealed prognostic genetic aberrations in primary gastric cancer. Comparative genomic hybridization (CGH) using bacterial artificial chromosome (BAC) arrays for 56 primary gastric cancers resulted in identification