Merck
H0508
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Synonim(y):
Lawsone, Natural Orange 6
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
EC Number:
201-496-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1565260
Pozwól nam pomóc
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI key
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)