Kluczowe dokumenty
H0379
19-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione
Synonim(y):
4-Androsten-19-ol-3,17-dione, 4-Androstene-3,17-dione-19-ol
About This Item
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34CO)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1
Klucz InChI
XGUHPTGEXRHMQQ-BGJMDTOESA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)