Merck
H0376
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Synonim(y):
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NOS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.63
EC Number:
227-923-3
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3689338
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)