Merck
GW23020
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-23020
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MSLN(10232)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 53988378, sequence 361-580
Recombinant mesothelin isoform 1 preproprotein
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Alewine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(11), 2653-2661 (2014-09-23)
The RG7787 mesothelin-targeted recombinant immunotoxin (RIT) consists of an antibody fragment targeting mesothelin (MSLN) fused to a 24-kD fragment of Pseudomonas exotoxin A for cell killing. Compared with prior RITs, RG7787 has improved properties for clinical development including decreased nonspecific