Merck
GW22840
Sigma-Aldrich
Anti-ERP29 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22840
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERP29(10961)
Immunogen
Rekombinowane białko retikulum endoplazmatycznego 29 izoforma 1
Sekwencja immunogenu: GI # 5803013, sekwencja 33-261
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ERP29 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Białko 29 retikulum endoplazmatycznego (ERp29) jest białkiem chaperonowym kodowanym przez gen ERP29 u ludzi. Jest to nowy czynnik, który może napędzać przejście mezenchymalno-nabłonkowe (MET) i indukować zatrzymanie wzrostu komórek w komórkach MDA-MB-231. Reguluje MET i integralność komórek nabłonkowych w komórkach raka piersi. ERp29 jest białkiem indukowanym stresem retikulum endoplazmatycznego (ER) i wykazuje wysoką ekspresję w kilku nowotworach i jest związany z odpornością na stres oksydacyjny i radiacyjny. Może działać jako potencjalny biomarker do przewidywania odpowiedzi raka jamy nosowo-gardłowej (NPC) na radioterapię. Cząsteczka ta ułatwia przetwarzanie i transport białek we wczesnym szlaku wydzielniczym, a jej nadekspresja znacząco hamuje proliferację i hamuje nowotworzenie poprzez modulowanie sygnalizacji stresu ER i przejścia mezenchymalno-nabłonkowego w komórkach raka piersi.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daohai Zhang et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 43(1), 33-36 (2010-10-06)
The endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29) is a molecule that facilitates processing and transport of proteins in the early secretory pathway. Structural and functional analyses have suggested a biological role as a putative chaperone in the endoplasmic reticulum. The N-terminal
Lin Qi et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 29(2), 721-728 (2011-04-12)
ERp29 is an endoplasmic reticulum (ER) stress-inducible protein. It was found that ERp29 was highly expressed in several cancers and associated with resistance to oxidative and radiation stress, which may serve as a novel target for nasopharyngeal carcinoma (NPC) anticancer
Ping Wu et al.
Oncology reports, 27(4), 987-994 (2011-12-14)
Radioresistance continues to be a major problem in the treatment of nasopharyngeal carcinoma (NPC). This study aimed to identify novel proteins associated with NPC
I Fon Bambang et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 89(11), 1229-1242 (2009-09-23)
Endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29) is a novel endoplasmic reticulum (ER) secretion factor that facilitates the transport of secretory proteins in the early secretory pathway. Recently, it was found to be overexpressed in several cancers; however, little is known regarding
I F Bambang et al.
Oncogene, 32(10), 1240-1251 (2012-05-01)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) correlates with disruption of cell-cell adhesion, loss of cell polarity and development of epithelial cell malignancy. Identifying novel molecules that inhibit EMT has profound potential for developing mechanism-based therapeutics. We previously demonstrated that the endoplasmic reticulum