Merck
GW22823
Sigma-Aldrich
Anti-BAT3 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22823
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAT3(7917)
Opis ogólny
BAT3 jest genem z głównego kompleksu zgodności tkankowej. U ludzi jest zlokalizowany w regionie klasy III ludzkiego głównego kompleksu zgodności tkankowej na chromosomie 6. Składa się z regionu homologii ubikwityny na N-końcu, krótkich odcinków poliproliny i poliglicyny, domeny podobnej do palca cynkowego i sygnału lokalizacji jądrowej (NLS) na C-końcu. Jest członkiem rodziny białek BAG. Główną odpowiedzialnością białek BAG jest negatywna kontrola funkcji chaperonowej rodziny Hsp70.
Immunogen
Rekombinowany transkrypt-3 związany z HLA-B izoforma b
Sekwencja immunogenu: GI # 18375632, sekwencja 2-250
Zastosowanie
Przeciwciało anty-BAT3 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Duże, bogate w prolinę białko BAT3 jest białkiem kodowanym przez gen BAT3 u ludzi. Jest ono bardzo bogate w prolinę i zawiera krótkie odcinki poliproliny, poliglicyny i naładowanych aminokwasów. BAT3 jest podobne do innych białek z dużymi domenami bogatymi w prolinę, takich jak niektóre białka jądrowe, kolageny, elastyna i synapsyna. Ma różne funkcje w cytozolu i jądrze. Jest również związana z kontrolą apoptozy i regulacją aktywności białka szoku cieplnego (HSP) 70.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S T Manchen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 287(5), 1075-1082 (2001-10-06)
Human Scythe (also known as BAT3) has been implicated in the control of apoptosis and regulating heat shock protein (HSP) 70 activity. We have attempted to further characterize the role of human Scythe in HeLa cells by studying the cellular
Manu Rangachari et al.
Nature medicine, 18(9), 1394-1400 (2012-08-07)
T cell immunoglobulin and mucin domain–containing 3 (Tim-3) is an inhibitory receptor that is expressed on exhausted T cells during infection with HIV-1 and hepatitis C virus. By contrast, Tim-3 expression and function are defective in multiple human autoimmune diseases.
Toru Sasaki et al.
Genes & development, 21(7), 848-861 (2007-04-04)
In response to DNA damage, p53 undergoes post-translational modifications (including acetylation) that are critical for its transcriptional activity. However, the mechanism by which p53 acetylation is regulated is still unclear. Here, we describe an essential role for HLA-B-associated transcript 3
Nadine Kämper et al.
PloS one, 7(4), e35972-e35972 (2012-05-05)
The human lymphocyte antigen (HLA) encoded BAT3/BAG6 recently attracted interest as a regulator of protein targeting and degradation, a function that could be exerted in the cytosol and in the nucleus. The BAT3 gene was described to consist of 25
J Banerji et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(6), 2374-2378 (1990-03-01)
A large number of genes has been identified previously between the class I and class II gene families within the class III region of the human major histocompatibility complex. The complete sequences of two of these genes, BAT2 and BAT3