Merck
GW22818
Sigma-Aldrich
Anti-SEC23B antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22818
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC23B(10483)
Immunogen
Rekombinowany sec23 (S. cerevisiae) homolog B
Sekwencja immunogenu: GI # 14591926, sekwencja 219-530
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SEC23B produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Białko transportowe Sec23B jest białkiem kodowanym przez gen SEC23B u ludzi. Mutacja w tym genie jest związana z chorobą CDAII i powoduje również znaczny spadek transkryptu SEC23B w prekursorach erytroidalnych. Obniżony poziom białka Sec23B w prekursorach erytroidalnych jest skorelowany z obniżoną regulacją transkryptu SEC23B mRNA.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Punzo et al.
Orphanet journal of rare diseases, 6, 89-89 (2012-01-03)
Congenital dyserythropoietic anemia type II (CDAII), the most common form of CDA, is an autosomal recessive condition. CDAII diagnosis is based on invasive, expensive, and time consuming tests that are available only in specialized laboratories. The recent identification of SEC23B