Merck
GW22689B
Sigma-Aldrich
Anti-MMP12 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP12(4321)
Opis ogólny
MMP12 (metaloproteinaza macierzy 12) jest członkiem rodziny białek MMP i jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q22.2-22.3. Składa się z dziewięciu intronów i dziesięciu eksonów i zajmuje 13 kb. Ulega ekspresji w bardzo wąskim zakresie tkanek ludzkich, a badanie wielu normalnych tkanek ludzkich wykazało ekspresję mRNA tylko w łożysku. Stwierdzono, że ulega ekspresji w makrofagach pęcherzykowych palaczy papierosów. Nazywana jest również metaloelastazą makrofagową i jest wytwarzana w nieaktywnej formie 54 kDa. Jest ona rozszczepiana do aktywnej postaci 45 kDa, która jest dalej rozszczepiana do postaci 22 kDa. Działa głównie na elastynę, ale może również rozkładać fibronektynę, lamininę, witronektynę itp.
Immunogen
Rekombinowana preproteina metaloproteinazy macierzy 12
Sekwencja immunogenu: GI # 4505207, sekwencja 107-470
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MMP12 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Metaloproteinaza macierzy-12 (MMP-12) może działać jako specyficzny marker ostrego rozwarstwienia aorty Stanford-A (AAD). Gen ten ulega ekspresji w guzie pierwotnym i działa jako marker molekularny, który może być przydatny do przewidywania rozsiewu pozatorebkowego (ECS) u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC) z przerzutową chorobą węzłową. Może być związany z astmą poprzez niewłaściwe przyciąganie leukocytów do tkanki objętej stanem zapalnym. Może również służyć jako potencjalne narzędzie diagnostyczne i cel terapeutyczny w uszkodzeniu i naprawie naczyń krwionośnych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fumiya Yamaide et al.
International archives of allergy and immunology, 160(3), 287-296 (2012-10-19)
Matrix metalloproteinase 12 gene (MMP12) has been shown to be associated with asthma in a Caucasian population. In this study, we investigate whether single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of MMP12 are associated with a risk for asthma in a Japanese population. We
Jin Man Kim et al.
European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 270(3), 1137-1142 (2012-08-22)
Matrix metalloproteinases (MMPs) play an important role in tumor invasiveness and metastasis. The aim of this study was to investigate the expression pattern of MMPs in the primary tumor of head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) with cervical node
Maria Proietta et al.
Annals of medicine, 46(1), 44-48 (2014-01-18)
The study evaluated macrophage cytokines and macrophage metalloprotease (MMP)-12 levels in patients with Stanford-A acute aortic dissection (AAD) and in patients with critical carotid artery stenosis (CAS) compared with patients matched for age, sex, and traditional cardiovascular risk factors (RF).
A Belaaouaj et al.
The Journal of biological chemistry, 270(24), 14568-14575 (1995-06-16)
Human macrophage metalloelastase (HME) is a recent addition to the matrix metalloproteinase (MMP) family that was initially found to be expressed in alveolar macrophages of cigarette smokers. To understand more about HME expression, analysis of the structure and location of
Yi Song et al.
BMC cardiovascular disorders, 13, 34-34 (2013-05-07)
Aortic dissection(AD) is an acute process of large blood vessels characterized by dangerous pathogenic conditions and high disability and high mortality. The pathogenesis of AD remains debated. Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12) participates in many pathological processes such as abdominal aortic aneurysm