Merck
GW22678
Sigma-Aldrich
Anti-ERB antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22678
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR2(2100)
Opis ogólny
Receptor estrogenowy β (ERB) należy do rodziny receptorów jądrowych, które działają jako regulatory homeostazy. Istnieją dwa typy ER - ERα i ERβ, a ER tworzą klasę I receptorów jądrowych. Zwykle są one sekwestrowane jako kompleks wielobiałkowy w cytoplazmie, aż do aktywacji przez ich ligandy. Zawiera domenę wiążącą DNA, domenę zawiasową i domenę AF1 oraz domenę wiążącą ligand. Ma wysoki poziom ekspresji w normalnych komórkach piersi.
Immunogen
Rekombinowany receptor estrogenowy β izoforma 1
Sekwencja immunogenu: GI # 10835013, sekwencja 1-150
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ERB produkowane u kurcząt nadaje się do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Receptor estrogenowy β (ERB) działa jako czynnik transkrypcyjny i moduluje transkrypcję genów docelowych, które są składnikami cyklu komórkowego, w tym cyklin i protoonkogenów. Aktywuje geny hamujące wzrost, a tym samym działa w hamowaniu proliferacji komórek. Neguje aktywację genów antyapoptotycznych przez ERα, poprzez 17β-estradiol. Jest inaktywowany w raku piersi (BC), co oznacza ważny etap w progresji BC, w sposób zależny od estrogenu. Obecność tego genu w BC ma wartość prognostyczną dla pacjentek leczonych tamoksyfenem, a także może mieć potencjał jako cel terapeutyczny. Mitochondrialny ERβ2 ma funkcje antyapoptotyczne, a tym samym przewiduje złe rokowanie w surowiczym raku jajnika.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alessandra Ciucci et al.
Human pathology, 46(8), 1138-1146 (2015-05-25)
We previously showed an unfavorable prognostic role of the cytoplasmic estrogen receptor β2 (cERβ2) in serous ovarian cancer. Here we aimed to investigate molecular determinants in cell survival function of cERβ2 in this malignant disease. We used immunohistochemistry to evaluate
Jordan M Reese et al.
BMC cancer, 14, 749-749 (2014-10-08)
The role and clinical value of ERβ1 expression is controversial and recent data demonstrates that many ERβ antibodies are insensitive and/or non-specific. Therefore, we sought to comprehensively characterize ERβ1 expression across all sub-types of breast cancer using a validated antibody
Giovanni Nassa et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(4), 1076-1090 (2014-02-15)
Estrogen receptor β (ERβ) is a member of the nuclear receptor family of homeostatic regulators that is frequently lost in breast cancer (BC), where its presence correlates with a better prognosis and a less aggressive clinical outcome of the disease.