Merck
GW22651
Sigma-Aldrich
Anti-Spondin-1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22651
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPON1(10418)
Immunogen
Rekombinowana spondyna 1, białko macierzy zewnątrzkomórkowej
Sekwencja immunogenu: GI # 24307905, sekwencja 549-807
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Spondin-1 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Spondyna-1 (znana również jako F-spondyna) jest białkiem kodowanym przez gen SPON1 u ludzi. Jest to białko macierzy zewnątrzkomórkowej, które pośredniczy w prowadzeniu aksonów podczas rozwoju neuronów i składa się z domeny N-końcowej zwanej domeną reelin-N. Komórki ludzkiego więzadła przyzębia (HPL) wykazujące wysoką ekspresję F-spondyny wykazują podobny fenotyp cementoblastów. Działa jako czynnik promujący różnicowanie cementoblastów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masae Kitagawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 349(3), 1050-1056 (2006-09-13)
Cementum is a mineralized tissue produced by cementoblasts covering the roots of teeth that provides for the attachment of periodontal ligament to roots and surrounding alveolar bone. To study the mechanism of proliferation and differentiation of cementoblasts is important for
Kemin Tan et al.
Journal of molecular biology, 381(5), 1213-1223 (2008-07-08)
The extracellular matrix protein F-spondin mediates axon guidance during neuronal development. Its N-terminal domain, termed the reelin-N domain, is conserved in F-spondins, reelins, and other extracellular matrix proteins. In this study, a recombinant human reelin-N domain has been expressed, purified