Merck
GW22348F
Sigma-Aldrich
Anti-LXN antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22348F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LXN(56925)
Opis ogólny
LXN (lateksyna) jest ludzkim homologiem endogennego inhibitora karboksypeptydazy A występującego u szczurów. Początkowo został rozpoznany jako marker neuronalny w rozwijającym się mózgu ssaków, bocznej kory nowej. Białko to składa się z 222 aminokwasów. Helisa α łączy dwie subdomeny, z których składa się białko. Ma wysoką homologię strukturalną do TIG1 (gen indukowany tazarotenem 1).
Immunogen
Rekombinowane białko lateksynowe
Sekwencja immunogenu: GI # 9910396, sekwencja 1-222
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LXN produkowane u kurcząt nadaje się do pośredniego testu ELISA i western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Lateksyna (LXN) jest negatywnym regulatorem hematopoetycznych komórek macierzystych i może pełnić funkcję przeciwnowotworową poprzez zmianę właściwości komórek czerniaka podobnych do komórek macierzystych. Jego ekspresja jest zmniejszona w ludzkich nowotworach żołądka w porównaniu z ich normalnymi tkankami kontrolnymi. Ekspresja LXN może być zaangażowana w supresję guza. Może mieć skuteczność kliniczną w leczeniu nowotworów złośliwych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Viswanathan Muthusamy et al.
The Journal of investigative dermatology, 133(7), 1827-1833 (2013-02-01)
Despite recent advancements in therapy, melanoma remains a highly lethal skin cancer. A better understanding of the genetic and epigenetic changes responsible for melanoma formation and progression could result in the development of more effective treatments. Advanced melanomas are known
Yi Liu et al.
PloS one, 7(9), e44979-e44979 (2012-10-03)
Latexin is a negative regulator of hematopoietic stem cell number in mice. Its dysregulated expression in other tumors led us to hypothesize that latexin may have tumor suppressor properties in hematological malignancies. We found that latexin was down-regulated in a
Yong Li et al.
BMC cancer, 11, 121-121 (2011-04-07)
Latexin, also known as endogenous carboxypeptidase inhibitor (CPI), has been found to inhibit mouse stem cell populations and lymphoma cell proliferation, demonstrating its potential role as a tumor suppressor. Our previous study also suggested a correlation between latexin expression and