Merck
GW22299F
Sigma-Aldrich
Anti-M6PRBP1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22299F
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... M6PRBP1(10226)
Opis ogólny
M6PRBP1 (białko wiążące receptor mannozy-6-fosforanu 1) jest białkiem związanym z kropelkami lipidów, które ulega wysokiej ekspresji, szczególnie w adipocytach. Nazywane jest również perilipiną 3 (PLIN3) i jest członkiem rodziny białek PAT (perilipina, adipofilina i białko oddziałujące z ogonem 47 kDa), która obejmuje pięciu członków. N-koniec tego białka zawiera domenę PAT-1, a C-koniec zawiera domenę PAT-2. Obie te domeny są wysoce konserwatywnymi regionami.
Immunogen
Rekombinowane białko wiążące receptor 6-fosforanu mannozy 1
Sekwencja immunogenu: GI # 20127486, sekwencja 1-434
Zastosowanie
Przeciwciało anty-M6PRBP1 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące receptor mannozy-6-fosforanu 1 (M6PRBP1) ma właściwości podobne do apolipoproteiny i reorganizuje liposomy w małe dyski lipidowe i odgrywa funkcję w biogenezie cytozolowych kropelek lipidowych (LD). M6PRBP1 odgrywa kluczową rolę w biogenezie cytozolowych kropelek lipidowych (LD) w neutrofilach pochodzących z HL-60. Jest on związany z syntezą i wydzielaniem PGE2. M6PRBP1 działa również pozytywnie na produkcję wirusa HIV-1 i wirusa Vaccinia.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carole Bampi et al.
Virus research, 173(2), 354-363 (2013-01-26)
The cellular tail-interacting 47-kDa protein (TIP47) acts positively on HIV-1 and vaccinia virus production. We show here that TIP47, in contrast, acts as a restriction factor for Sendai virus production. This conclusion is supported by the occurrence of increased or
Anna V Bulankina et al.
The Journal of cell biology, 185(4), 641-655 (2009-05-20)
TIP47 (tail-interacting protein of 47 kD) was characterized as a cargo selection device for mannose 6-phosphate receptors (MPRs), directing their transport from endosomes to the trans-Golgi network. In contrast, our current analysis shows that cytosolic TIP47 is not recruited to
Jeffrey D Covington et al.
PloS one, 9(3), e91675-e91675 (2014-03-19)
Lipid droplet-associated proteins such as perilipin 3 (PLIN3) and coatomer GTPase proteins (GBF1, ARF1, Sec23a, and ARFRP1) are expressed in skeletal muscle but little is known so far as to their regulation of lipolysis. We aimed here to explore the
Fuyuki Nose et al.
PloS one, 8(8), e71542-e71542 (2013-08-13)
Cytosolic lipid droplets (LDs), which are now recognized as multifunctional organelles, accumulate in leukocytes under various inflammatory conditions. However, little is known about the characteristic features of LDs in neutrophils. In this study, we show that perilipin-3 (PLIN3; formerly called
Jeffrey D Covington et al.
European journal of endocrinology, 172(1), 47-58 (2014-10-25)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with reduced adipose tissue lipolysis that can be rescued by aerobic exercise. We aimed to identify differences in the gene expression of perilipins and associated targets in adipose tissue in women with PCOS before